Fortfahren mit
BDPH9BCD1BD3
Bide Pharmatech
Naphtho[2,3-b]benzofuran-3-ylboronic acid
Synonym(e):
naphtho[2,3-b]benzofuran-3-ylboronic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C16H11O3B1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.07
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C16H11BO3/c18-17(19)12-5-6-13-14-7-10-3-1-2-4-11(10)8-15(14)20-16(13)9-12/h1-9,18-19H
Inchi Key
DUXKPIWSSPISSE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)