Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCD1E2B

Bide Pharmatech

(2-(Trifluoromethyl)pyridin-4-yl)boronic acid

Synonym(e):

2-(trifluoromethyl)-4-pyridinylboronic acid

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C6H5O2N1F3B1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.92
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD1E2B wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C6H5BF3NO2/c8-6(9,10)5-3-4(7(12)13)1-2-11-5/h1-3,12-13H

Inchi Key

PHLLTVDZCKUNJN-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Country of Origin

CN

Physical Form

White to Yellow Solid

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8°C



Still not finding the right product?

Explore all of our products under


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen