Merck
BDPH9BCD2000
Bide Pharmatech
6-Chloro-4-iodopyridin-3-amine
Synonym(e):
6-chloro-4-iodo-3-pyridinamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C5H4N2Cl1I1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.46
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD2000 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C5H4ClIN2/c6-5-1-3(7)4(8)2-9-5/h1-2H,8H2
Inchi Key
UOICMMKVFPTQMX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Light yellow to yellow or purple powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)