Fortfahren mit
BDPH9BCD20C2
Bide Pharmatech
2-Amino-3-(thiazol-5-yl)propanoic acid hydrochloride
Synonym(e):
2-amino-3-(thiazol-5-yl)propanoic acid hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H9O2N2Cl1S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.67
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Purity
97%
Inchi Code
1S/C6H8N2O2S.ClH/c7-5(6(9)10)1-4-2-8-3-11-4;/h2-3,5H,1,7H2,(H,9,10);1H
Inchi Key
WPTRJRFKLLPZND-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)