Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCD211F wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C6H10O4/c1-6(2,4(7)8)5(9)10-3/h1-3H3,(H,7,8)
Inchi Key
ZFYWXMJNWOVLMZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
91%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
