Fortfahren mit
BDPH9BCD2140
Bide Pharmatech
(5-Bromo-6-methylpyridin-2-yl)methanol
Synonym(e):
(5-bromo-6-methyl-2-pyridinyl)methanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H8O1N1Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.05
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C7H8BrNO/c1-5-7(8)3-2-6(4-10)9-5/h2-3,10H,4H2,1H3
Inchi Key
JUUUESPVQDOIBC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)