Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCD218C

Bide Pharmatech

tert-Butyl pyrazolidine-1-carboxylate

Synonym(e):

tert-butyl 1-pyrazolidinecarboxylate

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Das Produkt BDPH9BCD218C wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C8H16O2N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.23
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD218C wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.

Inchi Code

1S/C8H16N2O2/c1-8(2,3)12-7(11)10-6-4-5-9-10/h9H,4-6H2,1-3H3

Inchi Key

MYFMFEXSUJUPEC-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Colorless to Yellow Liquid or Semi-Solid or Solid or Cloudy liquid

Suchen Sie nach ähnlichen Produkten? Aufrufen Leitfaden zum Produktvergleich

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark

Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen