Merck
BDPH9BCD22B7
Bide Pharmatech
4-Fluoro-3-iodoaniline
Synonym(e):
4-fluoro-3-iodoaniline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5N1F1I1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.02
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD22B7 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C6H5FIN/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H,9H2
Inchi Key
ZMIKWUHTLFMITC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)