Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCD23EB

Bide Pharmatech

1-(2-((2,4-Dichlorobenzyl)oxy)-2-(2,5-dichlorophenyl)ethyl)-1H-imidazole

Synonym(e):

1-(2-((2,4-dichlorobenzyl)oxy)-2-(2,5-dichlorophenyl)ethyl)-1H-imidazole

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Das Produkt BDPH9BCD23EB wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C18H14Cl4N2O/c19-13-3-4-16(21)15(7-13)18(9-24-6-5-23-11-24)25-10-12-1-2-14(20)8-17(12)22/h1-8,11,18H,9-10H2

Inchi Key

XEMJGWOVJRAXIG-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, store in freezer, under -20C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or semi-solid or viscous liquid or lump




Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen