Fortfahren mit
BDPH9BCD260F
Bide Pharmatech
5-Bromo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-ol
Synonym(e):
5-bromo-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H11O1Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.1
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C10H11BrO/c11-9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-10(8)12/h1,4-5,10,12H,2-3,6H2
Inchi Key
JEDJGVSGTZKGFJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)