Merck
BDPH9BCD264F
Bide Pharmatech
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)quinazoline
Synonym(e):
4-chloro-6-(trifluoromethyl)quinazoline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H4N2Cl1F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.59
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C9H4ClF3N2/c10-8-6-3-5(9(11,12)13)1-2-7(6)14-4-15-8/h1-4H
Inchi Key
OJNBXNWWYXBHGZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Still not finding the right product?
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)