Merck
BDPH9BCD26B4
Bide Pharmatech
Methyl 6-bromo-1-oxo-2,3-dihydro-1H-indene-2-carboxylate
Synonym(e):
methyl 6-bromo-1-oxo-2,3-dihydro-1H-indene-2-carboxylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H9O3Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
269.09
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C11H9BrO3/c1-15-11(14)9-4-6-2-3-7(12)5-8(6)10(9)13/h2-3,5,9H,4H2,1H3
Inchi Key
HQVLQXSFYKRSER-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)