Merck
BDPH9BCD27EA
Bide Pharmatech
1,1,1,3-Tetrachloropropane
Synonym(e):
1,1,1,3-tetrachloropropane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C3H4Cl4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.88
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD27EA wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C3H4Cl4/c4-2-1-3(5,6)7/h1-2H2
Inchi Key
UTACNSITJSJFHA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
99%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to light yellow liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)