Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCD29DF wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H8BrNS/c8-7-3-5-4-9-2-1-6(5)10-7/h3,9H,1-2,4H2
Inchi Key
DOZQOZIGEUPNHN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid or lump
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
