Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCD29FF wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C14H12O3/c1-16-14(15)11-6-5-9-13(10-11)17-12-7-3-2-4-8-12/h2-10H,1H3
Inchi Key
GWNMDCSPTJONPD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Light-yellow liquid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
