Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCD2B0E wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H10N2O2/c1-3-13-9(12)8-4-7(5-10)6-11(8)2/h4,6H,3H2,1-2H3
Inchi Key
XZWFIDOQTXGMKY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
