Fortfahren mit
BDPH9BCD2B26
Bide Pharmatech
5-Bromo-N-hydroxypyridine-2-carboxamide
Synonym(e):
5-bromo-N-hydroxy-2-pyridinecarboxamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5O2N2Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.02
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C6H5BrN2O2/c7-4-1-2-5(8-3-4)6(10)9-11/h1-3,11H,(H,9,10)
Inchi Key
OUJLLBUAKZPKEY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Piktogramme
Flame
hstatements
Signalwort
Danger
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)