Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCD2BD6 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C5H9N3.ClH/c1-8-3-5(2-6)7-4-8;/h3-4H,2,6H2,1H3;1H
Inchi Key
IZCXIDUANMMARI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
