Merck
BDPH9BCD2CD4
Bide Pharmatech
tert-Butyl 2-acetylpiperidine-1-carboxylate
Synonym(e):
tert-butyl 2-acetyl-1-piperidinecarboxylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Das Produkt BDPH9BCD2CD4 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H21O3N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.3
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD2CD4 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C12H21NO3/c1-9(14)10-7-5-6-8-13(10)11(15)16-12(2,3)4/h10H,5-8H2,1-4H3
Inchi Key
CKHYGWMWQKVMQE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)