Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCD2CE2

Bide Pharmatech

Europium oxide

Synonym(e):

europium(III) oxide

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Das Produkt BDPH9BCD2CE2 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.

Das Produkt BDPH9BCD2CE2 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.

Inchi Code

1S/2Eu.3O/q2*+3;3*-2

Inchi Key

AEBZCFFCDTZXHP-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

99.9%

Storage temp.

Inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

White to off-white powder or crystals

hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark

Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen