Merck
BDPH9BCD2D2F
Bide Pharmatech
tert-Butyl 3-bromo-6-chloropicolinate
Synonym(e):
tert-butyl 3-bromo-6-chloro-2-pyridinecarboxylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H11O2N1Cl1Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
292.56
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD2D2F wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C10H11BrClNO2/c1-10(2,3)15-9(14)8-6(11)4-5-7(12)13-8/h4-5H,1-3H3
Inchi Key
JKGXLKXQUDHRLL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)