Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCD2D5D wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H5ClN2/c8-4-7-6(5-9)2-1-3-10-7/h1-3H,4H2
Inchi Key
FALRKNHUBBKYCC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
hstatements
signalword
Danger
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

