Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCD2DCA wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C10H8O3/c11-10(12)8-5-7-3-1-2-4-9(7)13-6-8/h1-5H,6H2,(H,11,12)
Inchi Key
DEBZQUFVQZPPLC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Off white to Yellow to Brown Solid
hstatements
pcodes
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
