Fortfahren mit
BDPH9BCD2DE2
Bide Pharmatech
Dibenzo[b,d]furan-1-ylboronic acid
Synonym(e):
dibenzo[b,d]furan-1-ylboronic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H9O3B1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.01
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C12H9BO3/c14-13(15)9-5-3-7-11-12(9)8-4-1-2-6-10(8)16-11/h1-7,14-15H
Inchi Key
JOFBTOVNZIUWPX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to pale yellow powder or crystal
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dibenzo[b,d]furan-1-ylboronic acid
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)