Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCD2E69 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C10H9NO2/c12-7-11-9-5-6-13-10-4-2-1-3-8(9)10/h1-4,9H,5-6H2
Inchi Key
AXOVCCFEDUFHIU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
hstatements
signalword
Danger
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

