Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCD2E8B

Bide Pharmatech

1,1'-(Methylazanediyl)bis(2-methylpropan-2-ol)

Synonym(e):

1,1'-(methylazanediyl)bis(2-methylpropan-2-ol)

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C9H21O2N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.27
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD2E8B wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C9H21NO2/c1-8(2,11)6-10(5)7-9(3,4)12/h11-12H,6-7H2,1-5H3

Inchi Key

JJGIQSATJBHWRX-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or semi-solid or liquid



Still not finding the right product?

Explore all of our products under


hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen