Direkt zum Inhalt
BDPH9BCD2F62
Bide Pharmatech
6-Chloro-3-fluoropyridin-2-amine
Synonym(e):
6-chloro-3-fluoro-2-pyridinamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C5H4N2Cl1F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.55
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C5H4ClFN2/c6-4-2-1-3(7)5(8)9-4/h1-2H,(H2,8,9)
Inchi Key
WXZISDKNBACWRH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white to brown powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Chloro-3-fluoropyridin-2-amine
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)