Merck
BDPH9BCD2F80
Bide Pharmatech
5-(1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)pentanoic acid
Synonym(e):
5-(1H-benzimidazol-2-yl)pentanoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H14O2N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.26
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD2F80 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C12H14N2O2/c15-12(16)8-4-3-7-11-13-9-5-1-2-6-10(9)14-11/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2,(H,13,14)(H,15,16)
Inchi Key
NVXHPONACTZBEP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)