Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCD30BA wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H7ClN2/c10-8-2-1-6-3-4-12-5-7(6)9(8)11/h1-5H,11H2
Inchi Key
MNZMTNUGYPSZRQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Powder or Crystals or cotton-like solid
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
