Direkt zum Inhalt
BDPH9BCD320D
Bide Pharmatech
Tris(4-(phenylethynyl)phenyl)amine
Synonym(e):
tris(4-(phenylethynyl)phenyl)amine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C42H27N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
545.68
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C42H27N/c1-4-10-34(11-5-1)16-19-37-22-28-40(29-23-37)43(41-30-24-38(25-31-41)20-17-35-12-6-2-7-13-35)42-32-26-39(27-33-42)21-18-36-14-8-3-9-15-36/h1-15,22-33H
Inchi Key
RWWNAZWAWXEDKN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tris(4-(phenylethynyl)phenyl)amine
hstatements
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)