Merck
BDPH9BCD3255
Bide Pharmatech
5-(4-Bromophenyl)pyrimidine
Synonym(e):
5-(4-bromophenyl)pyrimidine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H7N2Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.08
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C10H7BrN2/c11-10-3-1-8(2-4-10)9-5-12-7-13-6-9/h1-7H
Inchi Key
GJBAOBLGEYEVMJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-(4-Bromophenyl)pyrimidine
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)