Merck
BDPH9BCD35CD
Bide Pharmatech
2-(((2-Aminoethyl)(methyl)amino)methyl)benzonitrile
Synonym(e):
2-{[(2-aminoethyl)(methyl)amino]methyl}benzonitrile
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H15N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.26
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD35CD wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C11H15N3/c1-14(7-6-12)9-11-5-3-2-4-10(11)8-13/h2-5H,6-7,9,12H2,1H3
Inchi Key
NUXYUVWEIRZSCL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)