Merck
BDPH9BCD35EA
Bide Pharmatech
2-Amino-4-methylpentanamide
Synonym(e):
2-amino-4-methylpentanamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H14O1N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.19
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD35EA wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C6H14N2O/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H2,8,9)
Inchi Key
FORGMRSGVSYZQR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Danger
pictograms
Corrosion
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)