Merck
BDPH9BCD35F3
Bide Pharmatech
4-Methylphthalazin-1(2H)-one
Synonym(e):
4-methyl-1(2H)-phthalazinone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H8O1N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.18
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD35F3 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H8N2O/c1-6-7-4-2-3-5-8(7)9(12)11-10-6/h2-5,10H,1H2,(H,11,12)
Inchi Key
UIDMFEACLXPWAD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)