Merck
BDPH9BCD3BD4
Bide Pharmatech
4-Chloro-3-ethynylaniline
Synonym(e):
4-chloro-3-ethynylaniline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H6N1Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.6
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD3BD4 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H6ClN/c1-2-6-5-7(10)3-4-8(6)9/h1,3-5H,10H2
Inchi Key
KYZMDTXDORSKMB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
pcodes
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)