Merck
BDPH9BCD3C2E
Bide Pharmatech
Benzyl 2-(aminomethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Synonym(e):
benzyl 2-(aminomethyl)-1-pyrrolidinecarboxylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C13H18O2N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.3
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD3C2E wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C13H18N2O2/c14-9-12-7-4-8-15(12)13(16)17-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-3,5-6,12H,4,7-10,14H2
Inchi Key
NQGRCKNDDGCZPV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)