Merck
BDPH9BCD3DCA
Bide Pharmatech
Methyl 4-amino-2-iodobenzoate
Synonym(e):
methyl 4-amino-2-iodobenzoate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H8O2N1I1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
277.06
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD3DCA wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H8INO2/c1-12-8(11)6-3-2-5(10)4-7(6)9/h2-4H,10H2,1H3
Inchi Key
HFUFVDKYNJFXIE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)