Merck
BDPH9BCD3E5A
Bide Pharmatech
2-(4-Formylphenoxy)propanenitrile
Synonym(e):
2-(4-formylphenoxy)propanenitrile
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H9O2N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.19
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C10H9NO2/c1-8(6-11)13-10-4-2-9(7-12)3-5-10/h2-5,7-8H,1H3
Inchi Key
QNECGSPKRWDDLX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(4-Formylphenoxy)propanenitrile
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)