Fortfahren mit
BDPH9BCD3EBE
Bide Pharmatech
3-Morpholinophenol
Synonym(e):
3-(4-morpholinyl)phenol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H13O2N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.22
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c12-10-3-1-2-9(8-10)11-4-6-13-7-5-11/h1-3,8,12H,4-7H2
Inchi Key
BMGSGGYIUOQZBZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Morpholinophenol
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)