Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCD3ECB

Bide Pharmatech

N,N'-Dimorpholine Disulfide

Synonym(e):

4-(4-morpholinyldisulfanyl)morpholine

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Das Produkt BDPH9BCD3ECB wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C8H16O2N2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.36
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD3ECB wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.

Inchi Code

1S/C8H16N2O2S2/c1-5-11-6-2-9(1)13-14-10-3-7-12-8-4-10/h1-8H2

Inchi Key

HLBZWYXLQJQBKU-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

White to Light Yellow Flakes, Crystals or Powder

Suchen Sie nach ähnlichen Produkten? Aufrufen Leitfaden zum Produktvergleich


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen