Fortfahren mit
BDPH9BCD3F1F
Bide Pharmatech
6-Amino-3-chloro-1H-indazole
Synonym(e):
3-chloro-1H-indazol-6-amine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H6N3Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.6
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C7H6ClN3/c8-7-5-2-1-4(9)3-6(5)10-11-7/h1-3H,9H2,(H,10,11)
Inchi Key
DRRARKIFTNKQDW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Light-red to yellow-brown solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Amino-3-chloro-1H-indazole
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)