Das Produkt BDPH9BCD3FAC wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C24H16IN/c25-19-13-9-17(10-14-19)18-11-15-20(16-12-18)26-23-7-3-1-5-21(23)22-6-2-4-8-24(22)26/h1-16H
Inchi Key
HPRNFQUWRYTMIB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
