Fortfahren mit
BDPH9BCD4007
Bide Pharmatech
Ethyl 2,4-dichloro-3-oxobutanoate
Synonym(e):
ethyl 2,4-dichloro-3-oxobutanoate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H8O3Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.03
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C6H8Cl2O3/c1-2-11-6(10)5(8)4(9)3-7/h5H,2-3H2,1H3
Inchi Key
GPDFVBIDCBPHSW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl 2,4-dichloro-3-oxobutanoate
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)