Merck
BDPH9BCD40DE
Bide Pharmatech
But-3-yn-1-yl trifluoromethanesulfonate
Synonym(e):
but-3-yn-1-yl trifluoromethanesulfonate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C5H5O3S1F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.15
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD40DE wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C5H5F3O3S/c1-2-3-4-11-12(9,10)5(6,7)8/h1H,3-4H2
Inchi Key
XFVIATXXUXJZDN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)