Merck
BDPH9BCD418F
Bide Pharmatech
5,9-Dibromo-7H-benzo[c]fluoren-7-one
Synonym(e):
5,9-dibromo-7H-benzo[c]fluoren-7-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C17H8O1Br2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
388.06
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD418F wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C17H8Br2O/c18-9-5-6-12-13(7-9)17(20)14-8-15(19)10-3-1-2-4-11(10)16(12)14/h1-8H
Inchi Key
MKVFJLDTIHCXBF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)