Merck
BDPH9BCD439D
Bide Pharmatech
1-Bromo-2-(methoxymethyl)naphthalene
Synonym(e):
(1-bromo-2-naphthyl)methyl methyl ether
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H11O1Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
251.12
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD439D wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C12H11BrO/c1-14-8-10-7-6-9-4-2-3-5-11(9)12(10)13/h2-7H,8H2,1H3
Inchi Key
ORYVAZPUJFACFR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)