Merck
BDPH9BCD499A
Bide Pharmatech
2,5-Dimethylbenzoic acid
Synonym(e):
2,5-dimethylbenzoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H10O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.18
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD499A wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H10O2/c1-6-3-4-7(2)8(5-6)9(10)11/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
Inchi Key
XZRHNAFEYMSXRG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)