Direkt zum Inhalt
BDPH9BCD4AE0
Bide Pharmatech
2-(3-Bromo-2-methylphenyl)acetonitrile
Synonym(e):
(3-bromo-2-methylphenyl)acetonitrile
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H8N1Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.07
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C9H8BrN/c1-7-8(5-6-11)3-2-4-9(7)10/h2-4H,5H2,1H3
Inchi Key
VBNCKBSHNGLORC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)