Fortfahren mit
BDPH9BCD4B7C
Bide Pharmatech
3-Fluoro-5-methylpyridine
Synonym(e):
3-fluoro-5-methylpyridine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H6N1F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
111.12
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C6H6FN/c1-5-2-6(7)4-8-3-5/h2-4H,1H3
Inchi Key
CKQXPRSCSFUGRC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Fluoro-5-methylpyridine
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)