Merck
BDPH9BCD4BCF
Bide Pharmatech
4-Methyl-1,2-dithiolane-4-carboxamide
Synonym(e):
4-methyl-1,2-dithiolane-4-carboxamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C5H9O1N1S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.26
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD4BCF wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C5H9NOS2/c1-5(4(6)7)2-8-9-3-5/h2-3H2,1H3,(H2,6,7)
Inchi Key
GUZRHBSIAMFARD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)